ABN2246
Anti-PTP zeta/Phosphacan
from rabbit
Sinonimo/i:
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase zeta, EC:3.1.3.48, R-PTP-zeta, 3F8 chondroitin sulfate proteoglycan, 3H1 keratan sulfate proteoglycan, Phosphacan
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Ptprz1(25613)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PTP zeta/Phosphacan in rat cerebral cortex and rat hippocampus tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1