ABN213
Anti-IL-12 alpha Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Interleukin-12 subunit alpha, IL-12A, Cytotoxic lymphocyte maturation factor 35 kDa subunit, CLMF p35, IL-12 subunit p35, NK cell stimulatory factor chain 1, NKSF1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL12A(3592)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected IL-12 alpha in 10 µg of human lymph node tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1