ABN1646
Anti-CDC42 Antibody, Brain Isoform-specific
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Cell division control protein 42 homolog, G25K GTP-binding protein
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDC42(998)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CDC42 brain isoform (Cdc42-palm) at the axon tip by fluorescent immunocytochemistry staining of 4% paraformaldehyde-fixed, 0.1% Triton X-100-permeabilized DIV3cortical neurons from Zdhhc8-deficient mice (Mukai, J., et al. (2015). Neuron. 86(3):680-695).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CDC42 brain isoform (Cdc42-palm) in whole cell lysate and among purified palmitoylated proteins (PPs) from cultured rat cortical embryonic neurons (Kang, R., et al. (2008). Nature. 456(7224):904-909).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CDC42 brain isoform (Cdc42-palm) in rat brain membrane fractions (Kang, R., et al. (2008). Nature. 456(7224):904-909).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected CDC42 brain isoform (Cdc42-palm) in 10 µg of mouse hippocampus tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2