ABN1346
Anti-SHIP1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Phosphatidylinositol 3,4,5-trisphosphate 5-phosphatase 1, hp51CN, Inositol polyphosphate-5-phosphatase of 145 kDa, p150Ship, SH2 domain-containing inositol 5′-phosphatase 1, SH2 domain-containing inositol phosphatase 1, SHIP-1, SHIP1, SIP-145
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... INPP5D(3635)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Kinases & Phosphatases
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected SHIP1 in 10 µg of Ramos cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1