ABF119
Anti-CLEC7A (Dectin-1) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
CLEC7A, C-type lectin domain family 7 member A, Beta-glucan receptor, C-type lectin superfamily member 12, Dendritic cell-associated C-type lectin 1, DC-associated C-type lectin 1, Dectin-1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
baboon (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology)
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Informazioni sul gene
human ... CLEC7A(64581)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of a representative lot of this antibody detected CLEC7A/Dectin-1 in PBMCs and Jurkat cells.
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected CLEC7A/Dectin-1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
This protein is highly glycosylated and may run higher than the calculated molecular weight (Ariizumi, K., et al. (2000) J. Biol. Chem. 275:20157-20167). Uncharacterized bands may be observed in some lysates.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13