ABE2927
Anti-Histone H3 K4M mutant
Scegli un formato
146,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
146,00 €
Spedizione prevista il01 aprile 2025Dettagli
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
calculated mol wt 15.33 kDa
observed mol wt ~18 kDa
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
N-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
mutation (Lys4Met)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in HEK293T cells transfected with K4M mutant.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Histone H3.3 in HEK293T cells transfected with K4M mutation.
Tested Applications
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Histone H3.3 in HEK293T cells transfected with K4M mutant (Courtesy of Dave Allis Lab @ Rockefeller University).
Western Blotting Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Histone H3.3 in HEK293T cells transfected with K4M mutant (Courtesy of Dave Allis Lab @ Rockefeller University).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1