ABE1857
Anti-CEP135
from rabbit
Sinonimo/i:
Centrosomal protoein of 135 kDa, Centrosomal protein 4
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CEP135(9662)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Electron Microscopy Analysis: A representative lot detected CEP135 in Electron Microscopy applications (Kleylein-Sohn, J., et. al. (2007). Dev Cell. 13(2):190-202).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CEP135 in Immunocytochemistry applications (Kleylein-Sohn, J., et. al. (2007). Dev Cell. 13(2):190-202; Guderian, G., et. al. (2010). J Cell Sci. 123(Pt 13):2163-9; Sonnen, K.F., et. al. (2012). Biol Open. 1(10):965-76).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected CEP135 in 10 µg of U2OS cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash