ABE1845
Anti-GABPA Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
GA-binding protein alpha chain, GABP subunit alpha, GABPA
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
tecniche
ChIP: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GABPA(2551)
mouse ... Gabpa(14390)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected GABPA occupancy at the Sod2 promoter region by ChIP using liver chromatin preparation from mice after S. aureus inoculation (Cherry, A.D., et al. (2014). J. Biol. Chem. 289(1):41-52).
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected GABPA in 10 µg of mouse liver tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 2