ABE184
Anti-Fox2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
RNA binding protein fox-1 homolog 2, Fox-1 homolog B, Fox-1 homolog Fxh, Hexaribonucleotide-binding protein 2, RNA-binding motif protein 9, RNA-binding protein 9
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RBFOX2(23543)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected Fox2 in A431 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualità
Western Blot Analysis: 50 ng/mL of this antibody detected Fox2 in 10 µg of C2C12 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
C2C12 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1