Documenti fondamentali
ABE1000
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-FOXM1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Forkhead box protein M1, Forkhead-related protein FKHL16, Hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 11, HFH-11, HNF-3/fork-head homolog 11, M-phase phosphoprotein 2, MPM-2 reactive phosphoprotein 2, Transcription factor Trident, Winged-helix factor fr
Scegli un formato
100 μG
381,00 €
381,00 €
Spedizione prevista il12 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
381,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
381,00 €
Spedizione prevista il12 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Forkhead box M1 (FOXM1), chiamato anche HNF-3, HFH-11 o Trident, appartiene alla superfamiglia di fattori di trascrizione Fox. FOXM1 è fortemente associato alla proliferazione cellulare e svolge un ruolo importante nella progressione del ciclo cellulare regolando entrambe le fasi G1/S e G2/M. Inoltre FOXM1 è coinvolto nella riparazione del danno al DNA, nell'angiogenesi, nell'apoptosi e nella rigenerazione dei tessuti. Recentemente, è stato scoperto che questo fattore di trascrizione gioca un ruolo cruciale nello sviluppo e nella progressione di molti tumori tra cui il cancro del colon-retto, del polmone, della prostata, del fegato e della mammella. Nella maggior parte dei tumori umani, i livelli di FOXM1 risultano significativamente incrementati e associati al grado del tumore, il che rende questo fattore trascrizionale un potenziale target per la diagnosi e le terapie del cancro.
Specificità
In base al disegno dell'immunogeno, questo anticorpo dovrebbe rilevare le tre isoforme conosciute di FOXM1.
Immunogeno
Epitopo: prossimo al C-terminale
Peptide lineare coniugato con KLH, corrispondente alla regione in prossimità della sequenza C-terminale di FOXM1 umana.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: diluizioni 1:50 di un lotto rappresentativo hanno rivelato FOXM1 in tessuto di testicolo umano.
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
L′anti-FOXM1 è un anticorpo diretto contro FOXM1 per l′uso in Western blotting, IHC e IP.
Sottocategoria di ricerca
Fattori di trascrizione
Qualità
Valutato con metodica Western blot su lisati di tessuto di timo.
Analisi con metodica Western blotting: Una diluizione 0,25 µg/mL di questo anticorpo ha rivelato FOXM1 in 10 µg di lisato di tessuto di timo umano.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~88 kDa
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8°C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
KLF4 is a therapeutically tractable brake on fibroblast activation that promotes resolution of pulmonary fibrosis.
Penke, et al.
JCI insight, 7 (2023)