ABC460
Anti-Sec23B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Tumor-associated calcium signal transducer 2, Cell surface glycoprotein Trop-2, Membrane component chromosome 1 surface marker 1, Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TACSTD2(4070)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Sec23B in 10 µg of mouse pancreas tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1