AB9574
Anti-BACE2 Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BACE2(25825)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1