AB9472
Anti-Prostaglandin E Receptor EP2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTGER2(5732)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2