Vai a
AB6002
Anticorpo anti-MMP-1, regione cerniera
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Fibroblast collagenase, Matrix metalloproteinase-1, matrix metallopeptidase 1, interstitial collagenase, matrix metalloprotease 1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Spedizione prevista il26 maggio 2026daMerck S.p.A
446,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
WB
Citations:
27
446,00 €
Spedizione prevista il26 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MMP1(4312)
General description
54 kDa. Sul Western blot di proteine ridotte, compaiono bande intorno a 53 kDa e 51 kDa (proenzima).
Tutte le cellule all'interno dei tessuti sono circondate da una matrice extracellulare (ECM) che conferisce ai tessuti forma e struttura. L'ECM subisce un costante processo di rimodellamento ed è implicata nel mantenimento della comunicazione tra le cellule. Le proteine secretorie metalloproteasi della matrice (MMP) sono coinvolte nella modulazione delle interazioni cellula-matrice. Le MMP sono endopeptidasi che legano lo Zn2+ e degradano i vari componenti dell'ECM. Sono enzimi implicati nei processi di rimodellamento tissutale normale e patologico, nella cicatrizzazione delle ferite, nell'angiogenesi e nell'invasione tumorale. Questi enzimi sono molto potenti quando attivi e sono associati agli inibitori TIMP (inibitori tissutali delle metalloproteinasi della matrice) presenti nello spazio extracellulare. MMP1, noto anche come collagenasi interstiziale, è l'unico enzima capace di indurre la degradazione del collagene interstiziale di tipo I, II e III.
Immunogen
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla regione cerniera della proteina MMP-1 umana.
Application
L′anticorpo anti-MMP-1, regione cerniera, riconosce MMP-1 e trova applicabilità nei saggi di WB.
Biochem/physiol Actions
L′anticorpo riconosce un dominio interno della MMP-1 contenente la regione a cerniera. Non mostra reattività crociata con MMP-2, MMP-9 o MMP-13.
Si segnala l′omologia di sequenza per la proteina di topo (81%) e di ratto (75%).
Analysis Note
Valutata mediante Western blotting con un lotto rappresentativo su lisato di cellule A431.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare MMP-1 in 10 µg di lisato di cellule A431.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Sostituisce: 04-1122
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AB6004AB6001SAB4501900
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:40000, immunofluorescence: 1:100-1:500, immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Seniz Inanc et al.
BioTechniques, 63(4), 174-180 (2017-10-20)
Collagen zymography is an SDS-PAGE-based method for detecting both the proenzyme and active forms of collagenases. Although collagen zymography is used for assessment of the matrix metalloproteinases MMP-1 and MMP-13, it can be difficult to detect these collagenases due to
Katherine Bleavins et al.
Biological trace element research, 145(2), 257-267 (2011-09-02)
The purpose of this study was to assess insoluble salts containing gadolinium (Gd(3+)) for effects on human dermal fibroblasts. Responses to insoluble Gd(3+) salts were compared to responses seen with Gd(3+) solubilized with organic chelators, as in the Gd(3+)-based contrast
Wilson Leung et al.
G3 (Bethesda, Md.), 7(8), 2439-2460 (2017-07-02)
The discordance between genome size and the complexity of eukaryotes can partly be attributed to differences in repeat density. The Muller F element (∼5.2 Mb) is the smallest chromosome in Drosophila melanogaster, but it is substantially larger (>18.7 Mb) in
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
AB600204053252405686