AB5416P
Anti-Clock Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
KAT13D
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLOCK(9575)
Specificità
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen sequence is 92% conserved in rate and 90% in human. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Circadian Rhythm & Sleep
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100ng control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
During shipment, small volumes of antibody will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For antibodies with volumes of 200 μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2