AB5401-25UL
Anti-Growth Associated Protein 43 Antibody, phosphoSer 41
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
GAP-43, Neuromodulin
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer41)
Informazioni sul gene
human ... GAP43(2596)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neuroregenerative Medicine
Signaling Neuroscience
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Synthetic peptide corresponding to amino acids surrounding the phosphoSer41 of rat GAP-43.
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2