AB5352
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, CT
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
APP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, monkey
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry on NTera2 and COS cell lines: 1:100-1:400
Western blot: 1:500-1:2000: The low abundance of full length APP in untreated cells means that poor response is seen with immunoblotting of whole cell lysates. We recommend that membrane fractions be prepared to increase the loading of APP as well as remove potential interferences from soluable proteins. NTera2, Cos7 and Hela cell membrane preparations are positive by western blots.
Immunoprecipitation: 1:100-1:400.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Brain
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2