AB5126
Anti-Melanocortin Receptor-1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Mc1R(17199)
Specificità
Mouse MSH-R. Reactivity with other species has not been confirmed. The immunogen sequence shows 70% homology with human, 66% with bovine, sheep and horse, and 60% with canine.
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
ELISA: 1:10,000 - 100,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2