Documenti fondamentali
AB3538P
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-trasportatore 1 dei monocarbossilati
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
MCT1
Scegli un formato
50 μG
715,00 €
715,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
715,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
715,00 €
Spedizione prevista il22 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC16A1(6566)
Specificità
Riconosce il trasportatore del monocarbossilato 1 (MCT1) umano . L'immunogeno non mostra una significativa omologia di sequenza con i trasportatori MCT2-8.
Immunogeno
Sequenza peptidica di 15 amminoacidi vicina al C-terminale di MCT1 umano (Gerhart et al. 1997; Knott et al. 1999; Takanaga et al. 1995; Carpenter et al. 1996; Koehler-Stec et al. 1998; Yoon et al. 1999; Halestrap e Price 1999).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anti-trasportatore del monocarbossilato 1 è un anticorpo validato per l'uso in ELISA e WB per il rilevamento del trasportatore del monocarbossilato 1.
Sottocategoria di ricerca
Canali & pompe ioniche
Western blot: 1-5 μg/mL con rivelazione mediante ECL.
ELISA: 1:10,000-1:100,000 utilizzando 50-100 ng di peptide di controllo per pozzetto.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
Stato fisico
Immunoglobulina purificata per affinità Liquido in PBS contenente lo 0,1% di BSA.
Stoccaggio e stabilità
Conservare a -20 °C in aliquote non diluite per un massimo di 6 mesi dalla data di ricevimento. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Expression of monocarboxylate transporters 1, 2, and 4 in human tumours and their association with CD147 and CD44.
Pinheiro, C; Reis, RM; Ricardo, S; Longatto-Filho, A; Schmitt, F; Baltazar, F
Journal of Biomedicine and Biotechnology null
Chun-Kai Huang et al.
Nature communications, 8, 14706-14706 (2017-03-11)
Adipocytes are the most abundant stromal partners in breast tissue. However, the crosstalk between breast cancer cells and adipocytes has been given less attention compared to cancer-associated fibroblasts. Here we find, through systematic screening, that primary mammary gland-derived adipocytes (MGDAs)
Eduardo C A Silva et al.
Oncotarget, 9(29), 20386-20398 (2018-05-15)
Metabolic reprogramming is one of the hallmarks of cancer. The hyperglycolytic phenotype is often associated with the overexpression of metabolism-associated proteins, such as monocarboxylate transporters (MCTs). MCTs are little explored in germ cell tumors (GCTs), thus, the opportunity to understand
Julieta Afonso et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 15(3), 368-380 (2015-12-05)
Monocarboxylate transporters (MCTs) are vital for intracellular pH homeostasis by extruding lactate from highly glycolytic cells. These molecules are key players of the metabolic reprogramming of cancer cells, and evidence indicates a potential contribution in urothelial bladder cancer (UBC) aggressiveness
Vincent F Van Hée et al.
Oncotarget, 8(15), 24415-24428 (2017-01-21)
Cancers develop metabolic strategies to cope with their microenvironment often characterized by hypoxia, limited nutrient bioavailability and exposure to anticancer treatments. Among these strategies, the metabolic symbiosis based on the exchange of lactate between hypoxic/glycolytic cancer cells that convert glucose