AB3534P
Anti-Epithelial Sodium Channel-γ Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
ENaC-gamma
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SCNN1G(6340)
Specificità
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen sequence is 100% conserved in mouse, 92% in human, 80% in rabbit. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogeno
1993; Snyder et al. 1994; Waldmann et al. 1995; Kreutz et al. 1997; Voilley et al.
1994; McDonald et al. 1994; Ludwig et al. 1998; Garty & Palmer 1997).
Applicazioni
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 1 mg/mL control peptide coated on well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2