AB3121
Anti-Angiopoietin-2 Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Ang-2
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Angpt2(11601)
Specificità
The immunogenic peptide sequence is 71% (15/21 aa) homologous with human Ang-2 and has no substantial homology with Ang-1. Antibody crossreactivity in other species is not established. The immunogen peptide is 85% conserved in porcine and 55% in chicken.
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng of control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2