Documenti
AB2984
Sigma-Aldrich
Anticopo anti-integrina beta-3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61), Platelet membrane glycoprotein IIIa, integrin beta-3, platelet glycoprotein IIIa, CD61 antigen
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, pig
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB3(3690)
Descrizione generale
L′integrina beta-3 appartiene alla famiglia dei recettori integrinici. La famiglia delle integrine è funzionale all′adesione delle cellule alle proteine della matrice extracellulare e queste proteine sono presenti in alcune adesioni tra cellule. Le integrine sono importanti anche nelle connessioni transmembrana e nella trasduzione intracellulare del segnale. Sono fondamentali per la comprensione di molte malattie umane in quanto recettori di ligandi coinvolti in alcuni processi morbosi. Le integrine sono state correlate a molti diversi aspetti della funzionalità cellulare, quali sviluppo, immunità, trafficking dei leucociti, omeostasi e anche il cancro. Quando l′integrina beta-3 viene attivata, si lega al fibrinogeno inducendo l′associazione tra piastrine che sigilla efficacemente la superficie endoteliale danneggiata.
Specificità
Altre omologie: topo (omologia di sequenza del 93%).
Questo anticorpo riconosce il dominio extracellulare dell′integrina beta-3.
Immunogeno
Epitopo: dominio extracellulare
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente all′integrina beta-3 umana a livello del dominio extracellulare.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunoistochimica: una diluizione 1:500 di un lotto rappresentativo ha rilevato l′integrina beta-3 nella membrana cutanea.
Immunoprecipitazione: con 10 µg/mL di un lotto rappresentativo è stata ottenuta l′immunoprecipitazione dell′integrina beta-3 dal lisato di cellule U251.
L′anticorpo anti-integrina beta-3 riconosce l′integrina beta-3 ed è adatto all′uso in WB, IP, IH(P).
Sottocategoria di ricerca
Proteine dell′ECM
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule U251.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,5 µg/mL ha permesso di rivelare l′integrina beta-3 in 10 µg di lisato di cellule U251.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 85 kDa.
In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Linkage
Sostituisce: 04-1060
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule U251
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Ayuko Hoshino et al.
Nature, 527(7578), 329-335 (2015-11-03)
Ever since Stephen Paget's 1889 hypothesis, metastatic organotropism has remained one of cancer's greatest mysteries. Here we demonstrate that exosomes from mouse and human lung-, liver- and brain-tropic tumour cells fuse preferentially with resident cells at their predicted destination, namely
Naohiro Miyashita et al.
Annals of hematology, 97(4), 629-640 (2018-01-31)
We identified a novel heterozygous ITGB3 p.T720del mutation in a pedigree with macrothrombocytopenia exhibiting aggregation dysfunction. Platelet aggregation induced by ADP and collagen was significantly reduced, while ristocetin aggregation was normal. Integrin αIIbβ3 was partially activated in a resting status
Naohiro Miyashita et al.
HemaSphere, 3(4), e268-e268 (2019-11-15)
We retrospectively evaluated 48 essential thrombocythemia (ET) patients who were treated in our institute (male/female, 14/34, median age, 61.5 years). In 14 patients treated with anagrelide (ANA), the degree of platelet count reduction (median, -56.6%) was strongly correlated with increase
Ravi Chakra Turaga et al.
Nature communications, 7, 11675-11675 (2016-06-01)
Integrin αvβ3 expression is altered in various diseases and has been proposed as a drug target. Here we use a rational design approach to develop a therapeutic protein, which we call ProAgio, that binds to integrin αvβ3 outside the classical
D F Young et al.
The Journal of general virology, 90(Pt 11), 2731-2738 (2009-07-25)
Although the Enders strain of mumps virus (MuV) encodes a functional V protein that acts as an interferon (IFN) antagonist, in multi-cycle growth assays MuV Enders grew poorly in naïve ('IFN-competent' Hep2) cells but grew to high titres in 'IFN-compromised'