AB2257
Anti-Vesicular GABA Transporter Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
GABA and glycine transporter, Solute carrier family 32 member 1, Vesicular GABA transporter, solute carrier family 32 (GABA vesicular transporter), member 1, solute carrier family 32, member 1, vesicular inhibitory amino acid transporter
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC32A1(140679)
mouse ... Slc32A1(22348)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
1:50 - 1:500 dilution from a previous lot detected vesiluar GABA transporter using IHC-Select Detection with HRP-DAB.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Qualità
Western Blot Analysis:
1:500 - 1:1,000 dilution of this lot detected vesicular GABA transporter on 10 µg of rat brain lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat brain lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1