AB16941
Anti-Apaf-1 Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Apoptosis Protease-activating Factor 1
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APAF1(317)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Whole cell lysate from HeLa cells can be used as a positive control and a 130 kDa band should be detected. Optimal working dilutions must be determined by end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2