Documenti fondamentali
AB1570
Sigma-Aldrich
Anti-trasportatore 1 del GABA, C terminale (a.a. 588-599)
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
GAT-1
Scegli un formato
10 μG
625,00 €
625,00 €
Spedizione prevista il09 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 μG
625,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
625,00 €
Spedizione prevista il09 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
monkey, feline, rat, human, mouse, rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Compatibilità
not suitable for Western blot
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC6A1(6529)
Specificità
GABA transporter-1 (GAT-1), C-terminale. Non è stata rilevata cross-reattività con il C-terminale di altri trasportatori di trasmettitori.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale (a.a. 588-599)
GAT-1 di ratto, C-terminale (aa 588-599)
Applicazioni
Immunoistochimica: 1:500-1:750 su tessuto fissato con paraformaldeide al 4% o con paraformaldeide al 4% e glutaraldeide allo 0,2%. Si raccomanda di diluire l'anticorpo in PBS contenente il 10% di siero normale di capra e lo 0,5% di Triton X-100. AB1570 è stato utilizzato per studi di microscopia ottica ed elettronica su retina, corteccia e ippocampo di ratto.
N.B.: AB1570 non è raccomandato per l'uso in Western blot. Vedere AB1570W.
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall′utente finale.
L'anticorpo anti-trasportatore 1 del GABA, C-terminale (a.a. 588-599), trova utilizzo nei saggi di IH.
Stato fisico
Anticorpo purificato per affinità Liofilizzato da PBS 0,1 M con 1% BSA e 0,1% azoturo di sodio. Ricostituire con 100 μL di acqua distillata sterile.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Constantino Sotelo
The Journal of comparative neurology, 506(2), 240-262 (2007-11-21)
The acquisition of the dynamic balance between excitation and inhibition in developing Purkinje cells, necessary for their proper function, is analyzed. Newborn (P0) mouse cerebellum contains glutamatergic (VGLUT2-IR) and gamma-aminobutyric acid (GABA)-ergic (VIAAT-IR) axons. The former prevail and belong to
Lu Pu et al.
Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM, 2012, 818451-818451 (2013-02-01)
Analgesia is a well-documented effect of acupuncture. A critical role in pain sensation plays the nervous system, including the GABAergic system and opioid receptor (OR) activation. Here we investigated regulation of GABA transporter GAT1 by δOR in rats and in
Elena E Bagley et al.
Neuron, 45(3), 433-445 (2005-02-08)
Adaptations in neurons of the midbrain periaqueductal gray (PAG) induced by chronic morphine treatment mediate expression of many signs of opioid withdrawal. The abnormally elevated action potential rate of opioid-sensitive PAG neurons is a likely cellular mechanism for withdrawal expression.
Xinjun Wang et al.
The Journal of physiology, 592(19), 4257-4276 (2014-08-03)
GABAergic terminals of chandelier cells exclusively innervate the axon initial segment (AIS) of excitatory neurons. Although the anatomy of these synapses has been well-studied in several brain areas, relatively little is known about their physiological properties. Using vesicular γ-aminobutyric acid
Muhamed N H Eeza et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 81(2), 797-808 (2021-04-13)
Circadian rhythm disturbance is commonly observed in Alzheimer's disease (AD). In mammals, these rhythms are orchestrated by the superchiasmatic nucleus (SCN). Our previous study in the Tg2576 AD mouse model suggests that inflammatory responses, most likely manifested by low GABA