Documenti
AB15242
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-zDHHC8
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Zinc finger DHHC domain-containing protein 8, Zinc finger protein 378, membrane-associated DHHC8 zinc finger protein, zinc finger, DHHC domain containing 8, zinc finger, DHHC domain like containing 1, zinc finger, DHHC-type containing 8
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
horse, bovine, Xenopus, chicken, pig, chimpanzee, ape, opossum, mouse, dog
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
chimpanzee ... Zdhhc8(458662)
human ... ZDHHC8(29801)
Descrizione generale
Nella sindrome da delezione di 22q11.2 (detta anche sindrome di DiGeorge) è presente una delezione che si estende per circa 1,5 Mb sul cromosoma 22 e che interessa sei geni, –Mrpl40, Prodh, Slc25a1, Txnrd2, T10, and Zdhhc8–, che codificano per proteine mitocondriali. Tutti e sei i geni sono espressi nel
cervello e la loro massima espressione coincide con il picco di sinaptogenesi a livello del prosencefalo appena dopo la nascita. Inoltre, i loro prodotti proteici sono associati ai mitocondri cerebrali, inclusi quelli a livello dei terminali sinaptici. Dei sei geni, solo Zddhc8 quando sovraespresso influenza l′apoptosi regolata da mitocondri e sembra interagire biochimicamente con determinate proteine mitocondriali. Zdhhc8 sembrerebbe interagire con Uqcrc1, un componente del complesso mitocondriale II. Le due proteine sono espresse concomitantemente nei processi pre-sinaptici, tuttavia Zdhhc8 si osserva più di frequente nei terminali glutammatergici (1).
Specificità
N° Cat. AB15242 riconosce la porzione C-terminale di zDHHC8.
Immunogeno
Epitopo: C-terminale
Peptide sintetico lineare.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-zDHHC8 riconosce zDHHC8 e trova applicabilità nei saggi di WB.
Sottocategoria di ricerca
Neuroscienze dello sviluppo
Qualità
Valutata di routine mediante Western blotting su lisati di cervello di feto umano.
Descrizione del bersaglio
Circa 71 kDa
Stato fisico
Liquido in PBS con NaN3 0,05%.
Purificazione per immunoaffinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2- 8 °C dalla data di ricevimento.
Raccomandazioni per la manipolazione: Prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e mescolare delicatamente la soluzione.
Risultati analitici
Controllo
Cervello di feto umano
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Francisco S Mesquita et al.
Developmental cell, 56(20), 2790-2807 (2021-10-03)
SARS-CoV-2 virions are surrounded by a lipid bilayer that contains membrane proteins such as spike, responsible for target-cell binding and virus fusion. We found that during SARS-CoV-2 infection, spike becomes lipid modified, through the sequential action of the S-acyltransferases ZDHHC20