AB1510
Anti-Amyloid β Antibody, aa1-14 h β-amyloid
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
Beta-APP, A-beta
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Specificità
Cerebral vascular amyloid peptide) (CVAP) (Protease nexin-II) (PN-II) (APPI) (PreA4) [Contains: Soluble APP-alpha (S-APP-alpha); Soluble APP-beta (S-APP-beta); C99; Beta-amyloid protein 42 (Beta-APP42); Beta-amyloid protein 40 (Beta-APP40); C83; P3(42); P3(40); Gamma-CTF(59) (Gamma-secretase C-terminal fragment 59) (Amyloid intracellular domain 59) (AID(59)); Gamma-CTF(57) (Gamma-secretase C-terminal fragment 57).
100% homology in human, pig, sheep, rabbit, bovine, 78% identities (11/14), with 12/14 positives (85%) in rat and mouse beta amyloid containing proteins.
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting of formic acid extracts of brain tissue.
ELISA, direct:≥ 1:1000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1