AB10340
Anti-ATP-binding cassette Antibody, sub-family B (MDR/TAP), member 1A
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
ATP binding cassette transporter 1, ATP-binding cassette 1, ATP-binding cassette transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 1, ATP-binding cassette, sub-family A member 1, ATP-binding cassette, sub-family A, member 1, Cholesterol ef
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Metabolism
Toxicology & Drug Resistance
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1