Documenti fondamentali
AB10080
Sigma-Aldrich
Anti-CYP450 Antibody, clone 2E1
serum, Chemicon®
Sinonimo/i:
cytochrome P450
Scegli un formato
50 μL
305,00 €
305,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μL
305,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
305,00 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CYP2A13(1553)
Immunogeno
Recombinant CYP450 2E1
Applicazioni
Anti-CYP450 Antibody, clone 2E1 is an antibody against CYP450 for use in WB.
Research Category
Metabolism
Research Sub Category
Enzymes & Biochemistry
Qualità
Routinely evaluated by immunoblot.
Descrizione del bersaglio
57 kDa
Stato fisico
Raw Rabbit Serum with 0.1% Sodium Azide
Stoccaggio e stabilità
1 year at 2-8°C from date of shipment
Altre note
Please refer to lot specific datasheet.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany