9Q071S
Anti-Chlamydia LPS MAb Antibody, clone 4
Prodotti consigliati
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Clone
clone 2
monoclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, all
Concentrazione
(Please refer to lot specific datasheet.)
tecniche
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2