Documenti fondamentali
9.67100
Supelco
Dip tube
for use with 25L combi container for withdrawal system
Sinonimo/i:
Dip tube 30 l barrel for threaded adapter
Scegli un formato
1 UNIT
193,00 €
193,00 €
Spedizione prevista il28 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
193,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.51
193,00 €
Spedizione prevista il28 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Compatibilità
for use with 25L combi container for withdrawal system
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
To customize the withdrawal systems for every requirement, we provide customers with the appropriate dip tubes for each package size suitable for the various withdrawal systems. Dip tube for withdrawal system 1.06710.0001
pour fût en acier inoxydable de 30 L pour systèmes de prélèvement à adaptateur de filetage 2"