Documenti fondamentali
96160250
Millipore
Vantage L Laboratory Columns
Vantage L Laboratory Column VL 16 x 250
Sinonimo/i:
Vantage L Laboratory Column VL 16 x 250
Scegli un formato
96160250
Chiedi
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96160250
Chiedi
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci +39 02 38 59 40 13o
.
Nome Commerciale
Vantage
Parametri
operating temperature at 2-40 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
tecniche
protein purification: suitable
Lunghezza
250 mm
Area
2 cm2 , cross-sectional
Alt. letto
0-250 mm
Volume del letto
0-50 mL
Diametro
16-16.1 mm
Note legali
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany