96100053
Vantage L Tube Kit 250 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Vantage
tecniche
protein purification: suitable
Lunghezza
24.9 cm (9.8 in.)
Diametro
4.4 cm (1.7 in.)