Documenti fondamentali
901919
Supelco
Hand pump ball
for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123)
Sinonimo/i:
red pump ball, pump ball without connector
Scegli un formato
1 UNIT
208,00 €
208,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 UNIT
208,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121516
NACRES:
NB.51
208,00 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Compatibilità
for use with withdrawl systems (products 1.01114 and 1.01123)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
If withdrawal system parts are lost or damaged, spare parts are available, e.g. hand pump balls for our withdrawal systems. This pump ball fits to the manual withdrawal system 1.01114.0001.
for withdrawal systems Cat. No. 1.01114.0001