Documenti
869019-M
Sigma-Aldrich
Normal Rabbit Serum, Lyophilized Solid
Sinonimo/i:
Normal Rabbit Serum
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.41
Forma fisica
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Impurezze
<0.05% Hemoglobin
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Normal carrier sera, produced from pooled lots of sera from healthy, non-immunized rabbits. Suitable for use in radioimmunoassay.
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Stato fisico
pH 6.5-8.0.
Ricostituzione
Reconstitute in 5 ml of H₂O.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1