Documenti fondamentali
8.56177
Sigma-Aldrich
H-Lys(Boc)-HMPB NovaPEG resin
Novabiochem®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352209
Per informazioni sul prodotto 8.56177, contatta il rappresentante o rivenditore Merck di zona. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Livello qualitativo
Nome Commerciale
NovaPEG
Novabiochem®
Stato
beads
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
The product number for this product was previously 04-12-2223.
To obtain a certificate of analysis (CoA) of a lot that begins with the letter “A”, please select the option in the right hand menu “Request a COA for Lot#s starting with A”.
Linkage
Replaces: 04-12-2223
Risultati analitici
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 0.30 - 0.80 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
Identity (of the substitution): passes test
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1