Vai a
8.55102
Ethyl Indole AM resin
Novabiochem®
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
163,00 €
5 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
748,00 €
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1600,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352005
163,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
product line
Novabiochem®
form
beads
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
General description
[3-((Ethyl-Fmoc-amino)-methyl)indol-1-yl] acetyl AM resin is an extremely useful support for the production of peptide N-ethylamides, N-ethyl substituted carboxamides and sulfonamides [1]. After first removing the Fmoc group, loading of the resin with Fmoc-amino acids can be effected using HATU/DIPEA. Cleavage with TFA directly provides the product N-ethylamide.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Literature references
[1] K. G. Estep, et al. (1998) J. Org. Chem., 63, 5300.
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): beads
Loading (Photometric determination of the Fmoc-chromophore liberated upon treatment with DBU/DMF): 0.80 - 1.10 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene-1% DVB), 100 - 200 mesh
Other Notes
Replaces: 01-64-0398
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
855116855134855018
HMBA-AM resin Novabiochem®
Sigma-Aldrich
855018
HMBA-AM resin
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
description
Novabiochem®
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
functional group
aldehyde
functional group
-
functional group
amine
functional group
alcohol
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)