Documenti fondamentali
8.52131
Sigma-Aldrich
Fmoc-Trp(Boc)-OPfp
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Trp(Boc)-OPfp, N-α-Fmoc-N-in-t.-Boc-L-tryptophan pentafluorophenyl ester
Scegli un formato
5 G
424,00 €
25 G
1.730,00 €
100 G
2.180,00 €
424,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
424,00 €
25 G
1.730,00 €
100 G
2.180,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C37H29F5N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
692.63
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
424,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Boc
Fmoc
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC4c5c(cccc5)c6c4cccc6)Cc2c3c([n](c2)C(=O)OC(C)(C)C)cccc3)F)F
InChI
1S/C37H29F5N2O6/c1-37(2,3)50-36(47)44-17-19(20-10-8-9-15-27(20)44)16-26(34(45)49-33-31(41)29(39)28(38)30(40)32(33)42)43-35(46)48-18-25-23-13-6-4-11-21(23)22-12-5-7-14-24(22)25/h4-15,17,25-26H,16,18H2,1-3H3,(H,43,46)/t26-/m0/s1
IDYZGIYCOLJXRE-SANMLTNESA-N
Descrizione generale
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of tryptophan amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-1535
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -19.0 - -16.0 °
Purity (TLC (0004)): <5% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0% (a/a)
Solubility (0.5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2