8.52095
Fmoc-Lys(Mca)-OH
≥97.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Lys(Mca)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-7-methoxycoumarin-4-acetyl-L-lysine
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Nome del prodotto
Fmoc-Lys(Mca)-OH, Novabiochem®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N([C@@H](CCCCNC(=O)Cc4c5c([o][c](c4)=O)cc(cc5)OC)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C33H32N2O8/c1-41-21-13-14-22-20(17-31(37)43-29(22)18-21)16-30(36)34-15-7-6-12-28(32(38)39)35-33(40)42-19-27-25-10-4-2-8-23(25)24-9-3-5-11-26(24)27/h2-5,8-11,13-14,17-18,27-28H,6-7,12,15-16,19H2,1H3,(H,34,36)(H,35,40)(H,38,39)/t28-/m0/s1
BWJJONDPLYEAMC-NDEPHWFRSA-N
Descrizione generale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Literature references
[1] J. L. Lauer-Fields, et al. (2001) Biochemistry, 40, 5795.
[2] C. F. W. Becker, et al. (2004) Bioconjugate Chem., 15, 1118.
Linkage
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK 3