Documenti fondamentali
8.51021
Sigma-Aldrich
N₃-(PEG)₇-COOH (33 atoms)
Novabiochem®
Sinonimo/i:
N₃-(PEG)₇-COOH (33 atoms), O-(2-Azidoethyl)-O′-(N-diglycolyl-2-aminoethyl)-heptaethyleneglycol
Scegli un formato
1 G
504,70 €
100 G
31.860,00 €
250 G
71.020,00 €
1 KG
266.800,00 €
504,70 €
Prezzo di listino721,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
504,70 €
100 G
31.860,00 €
250 G
71.020,00 €
1 KG
266.800,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H42N4O12
Numero CAS:
Peso molecolare:
554.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
504,70 €
Prezzo di listino721,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Stato
oil
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: click chemistry
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[N+](=[N-])=NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)COCC(=O)O
InChI
1S/C22H42N4O12/c23-26-25-2-4-31-6-8-33-10-12-35-14-16-37-18-17-36-15-13-34-11-9-32-7-5-30-3-1-24-21(27)19-38-20-22(28)29/h1-20H2,(H,24,27)(H,28,29)
WWDNBBVPYDZICO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This building block is prepared from highly purified PEG to ensure homogeneous products free from contaminating PEG oligomers. In this derivative the azido group acts as an orthogonally masked amine; it is stable to both TFA and piperidine but is easily converted to an amine by treatment with phosphines or thiols. For a similar spacer, see reference [1]. This material is now only available as an oil.
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] J. Mack, et al. (1999) J. Peptide Sci., 6, 135.
Linkage
Replaces: 01-63-0103
Risultati analitici
Color (visual): slight yellow to yellow
Appearance of substance (visual): oil
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3