Documenti fondamentali
8.45036
Sigma-Aldrich
Diisopropyl amine
Msynthplus
Sinonimo/i:
Diisopropyl amine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHNHCH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
101.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
203-558-5
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Tensione di vapore
93.33 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
295 °C
Potenza
420 mg/kg LD50, oral (Rat)
2900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.1-7.1 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 6 g/L in H2O)
P. ebollizione
83-84 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-70 °C
Temp. transizione
flash point -13.45 °C (DIN 51755 Part 1)
Densità
0.72 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H15N/c1-5(2)7-6(3)4/h5-7H,1-4H3
UAOMVDZJSHZZME-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): clear
Colour number (Hazen): ≤ 20
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.715 - 0.716
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
The analysis of residual solvents is not possible due to the physicochemical properties of the material.
Note legali
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany