Documenti fondamentali
8.43872
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
≥99% (HPLC)
Sinonimo/i:
3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9FO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.16
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (HPLC)
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H9FO3/c1-13-8-3-2-6(4-7(8)10)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)/p-1
VURNBRZIFABCRU-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
for synthesis
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 112 °C
Melting range (upper value): ≤ 116 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1