Key Documents
8.43805
Sigma-Aldrich
Triisooctylamine
for synthesis
Sinonimo/i:
Triisooctylamine
About This Item
Formula condensata:
(C8H17)3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
247-092-0
Saggio
≥95.0% (acidimetric)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
>204 °C
Temp. transizione
flash point 110 °C (DIN 51758)
Densità
0.800 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C24H51N/c1-22(2)16-10-7-13-19-25(20-14-8-11-17-23(3)4)21-15-9-12-18-24(5)6/h22-24H,7-21H2,1-6H3
YKGBNAGNNUEZQC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.814 - 0.818
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2