Documenti fondamentali
8.42116
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylbarbituric acid
for synthesis
Sinonimo/i:
1,3-Dimethylbarbituric acid
Scegli un formato
5 G
56,80 €
100 G
160,00 €
56,80 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
56,80 €
100 G
160,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
212-211-7
NACRES:
NA.22
56,80 €
Spedizione prevista il02 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
solid
Potenza
1780 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
120-124 °C
Solubilità
60 g/L
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N1(C(=O)N(C(=O)CC1=O)C)C
InChI
1S/C6H8N2O3/c1-7-4(9)3-5(10)8(2)6(7)11/h3H2,1-2H3
VVSASNKOFCZVES-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
1,3-Dimethylbarbituric acid for synthesis. CAS 769-42-6, pH 2.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) (slurry).
Risultati analitici
Assay (acidimetric)≥ 98.0 %Melting range (lower value)≥ 120 °CMelting range (upper value)≤ 124 °CIdentity (IR)passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1