Documenti fondamentali
8.42025
Sigma-Aldrich
Trichloro(chloromethyl)silane
for synthesis
Sinonimo/i:
Trichloro(chloromethyl)silane
Scegli un formato
25 ML
123,00 €
123,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
123,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
183.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
216-316-9
NACRES:
NA.22
123,00 €
Spedizione prevista il24 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
P. ebollizione
117-118 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 69 °C
Densità
1.47 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Si](Cl)(Cl)(Cl)CCl
InChI
1S/CH2Cl4Si/c2-1-6(3,4)5/h1H2
FYTPGBJPTDQJCG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Trichloro(chloromethyl)silane for synthesis. CAS 1558-25-4, molar mass 183.93 g/mol.
Risultati analitici
Assay (GC, area%)≥ 95.5 %Identity (IR)passes test
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
156.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
69 °C