8.41808
1,2,6-Hexanetriol
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2,6-Hexanetriol
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Tensione di vapore
0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
15500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.5-7.5 (25 °C, 300 g/L in H2O)
P. ebollizione
178 °C/6.5 hPa
Punto di fusione
-30 °C
Temp. transizione
flash point 195 °C
Densità
1.11 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(CO)CCCCO
InChI
1S/C6H14O3/c7-4-2-1-3-6(9)5-8/h6-9H,1-5H2
ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Unsaturated alcohols via rhenium-catalyzed deoxydehydration.
- Branched polyesters via melt polycondensation with dicarboxylic acids in the presence of tertrabutyl titanate as a catalyst.
- Shape memory polymer foams with enhanced degradation resistance.
- α-Hydroxyketones via catalytic selective oxidation of 1,2-diols.
- Primary tosylates via dibutyltin oxide-catalyzed tosylation with tosyl chloride.
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.100 - 1.107
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
383.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
195 °C