Key Documents
8.41439
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorophenyl isocyanate
for synthesis
Sinonimo/i:
2,4-Dichlorophenyl isocyanate, Isocyanic acid 2,4-dichlorophenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3Cl2NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352101
Numero indice EU:
220-040-4
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
crystals
P. eboll.
80 °C/1 hPa
Punto di fusione
58-61 °C
InChI
1S/C7H3Cl2NO/c8-5-1-2-7(10-4-11)6(9)3-5/h1-3H
OLBJNSPBWLCTOT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 58 °C
Melting range (upper value): ≤ 61 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3