Documenti fondamentali
8.41355
Sigma-Aldrich
Isophthalonitrile
for synthesis
Sinonimo/i:
Isophthalonitrile, Benzene-1,3-dicarbonitrile, 1,3-Dicyanobenzene
Scegli un formato
100 G
52,70 €
500 G
164,00 €
52,70 €
Spedizione prevista il20 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
52,70 €
500 G
164,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H4N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
128.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
210-933-7
NACRES:
NA.22
52,70 €
Spedizione prevista il20 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Tensione di vapore
0.014 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
powder
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
288 °C/1013 hPa
Punto di fusione
162-163 °C
Densità
1.3 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N#Cc1cc(ccc1)C#N
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-2-1-3-8(4-7)6-10/h1-4H
LAQPNDIUHRHNCV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 159 °C
Melting range (upper value): ≤ 162 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1