Documenti fondamentali
8.22311
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid
for resolution of racemates for synthesis
Sinonimo/i:
(1S)-(+)-Camphor-10-sulfonic acid, for resolution of racemates
Scegli un formato
100 G
68,90 €
68,90 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
68,90 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
221-554-1
NACRES:
NA.22
68,90 €
Spedizione prevista il03 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Stato
powder
pH
0.3 (200 g/L in H2O)
Punto di fusione
195 °C (decomposes)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])C[C@@]21C([C@@H](CC2)CC1=O)(C)C
InChI
1S/C10H16O4S/c1-9(2)7-3-4-10(9,8(11)5-7)6-15(12,13)14/h7H,3-6H2,1-2H3,(H,12,13,14)/p-1/t7-,10-/m0/s1
MIOPJNTWMNEORI-XVKPBYJWSA-M
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in water): +20.0 - +22.0 °
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3