Documenti
8.22170
Sigma-Aldrich
Trichlorooctadecylsilane
for synthesis
Sinonimo/i:
Trichlorooctadecylsilane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H37Cl3Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
387.93
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
203-930-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
P. eboll.
223 °C/13 hPa
Temp. transizione
flash point 89 °C
Densità
0.98 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.978 - 0.985
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
404.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
207 °C - closed cup